56845
L-(+)-Erythrulose
≥85% (HPLC)
Sinônimo(s):
S-1,3,4-Trihydroxy-2-butanone, L-Glycero-2-tetrulose
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥85% (HPLC)
forma
liquid
atividade óptica
[α]/D 12.0±2.0°, c = 2 in H2O (24 h)
Impurezas
≤23% water
cor
light yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3,5-7H,1-2H2/t3-/m0/s1
chave InChI
UQPHVQVXLPRNCX-VKHMYHEASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves