382639
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
99%
Sinônimo(s):
p-(Hydroxymethyl)benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
182-185 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)C1=CC=C(CO)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
chave InChI
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3