Documentos Principais
380644
Sigma-Aldrich
L-Threonic acid hemicalcium salt
>97%
Sinônimo(s):
(2R,3S)-2,3,4-Trihydroxybutyric acid hemicalcium salt, L-Threonic acid calcium salt
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.846,00
R$ 1.846,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.846,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14CaO10
Número CAS:
Peso molecular:
310.27
Beilstein:
5166008
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.846,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
>97%
atividade óptica
[α]20/D +16°, c = 1 in H2O
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C4H8O5.Ca/c2*5-1-2(6)3(7)4(8)9;/h2*2-3,5-7H,1H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-,3+;/m00./s1
chave InChI
ZJXGOFZGZFVRHK-BALCVSAKSA-L
Aplicação
Reactant involved in:
  • Synthesis of cyclic hydroxamates and substituted oxazinanones
  • Oxidative degradation to yield oxalate complexes
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ya-Ting Lin et al.
Chemosphere, 136, 27-31 (2015-04-29)
Alkaline ascorbic acid (AA) was recently discovered as a novel in-situ chemical reduction (ISCR) reagent for remediating chlorinated solvents in the subsurface. For this ISCR process, the maintenance of an alkaline pH is essential. This study investigated the possibility of