The composition of this aqueous solution is considered proprietary.
56796
Micro particles based on silicon dioxide
size: 0.5 μm
Sinônimo(s):
Beads based on silicon dioxide, microsize, Silicon dioxide beads
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Formulário
aqueous suspension
concentração
5% (solids)
tamanho de partícula
0.5 μm
Mw/Mn
0.15
aplicação(ões)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Also used to fabricate silicon-based nano-electro-mechanical systems (NEMS) for mass sensing application.[1]
Características e benefícios
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 and 10 mL pack sizes as neat samples
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
SiO2 sphere가 담겨있는 aqueous solution 의 구성 요소를 알 수 있을까요?
1 answer-