56211
LAPAO
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Dodecylamido-N,N′-dimethylpropyl amine oxide, 3-Lauramidopropyl-N,N-dimethylamine oxide, N-[3-(Dimethylamino)propyl]dodecanamide N-oxide, Dodecylamidopropyldimethylamine oxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
peso molecular
300.48 g/mol
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
λ
1 % (w/v) in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.20
λ: 280 nm Amax: ≤0.15
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C17H36N2O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17(20)18-15-13-16-19(2,3)21/h4-16H2,1-3H3,(H,18,20)
chave InChI
JNGWKQJZIUZUPR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C