850545P
Avanti
LDAO
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N,N-dimethyldodecylamine N-oxide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
peso molecular
229.40 g/mol
embalagem
pkg of 1 × 1 g (850545P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850545P-5g)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC[N+](C)([O-])C
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
chave InChI
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)