55156
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid N-succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
Sinônimo(s):
N-Succinimidyl 7-hydroxycoumarin-3-carboxylate, Umbelliferone-3-carboxylic acid N-succinimidyl ester
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluorescência
λex 386 nm; λem 448 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2C=C(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H9NO7/c16-8-2-1-7-5-9(13(19)21-10(7)6-8)14(20)22-15-11(17)3-4-12(15)18/h1-2,5-6,16H,3-4H2
chave InChI
KFEBWCYYRFZMTJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.