IDF00050
7-Diethylamino-3-formylcoumarin
AldrichCPR
Sinônimo(s):
(7-(Diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-carboxaldehyde), 4-Formyl-7-(diethylamino)-coumarin, 7-(Diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-carboxaldehyde, 7-(Diethylamino)-2-oxo-2H-chromene-4-carbaldehyde
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc2C=C(C=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H15NO3/c1-3-15(4-2)12-6-5-10-7-11(9-16)14(17)18-13(10)8-12/h5-9H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
HWQSZPUCHJKWLS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)