49740
L-Glutationa oxidada
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinônimo(s):
GSSG, Glutatiol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
atividade óptica
[α]20/D −100±4°, c = 2% in H2O
solubilidade
H2O: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
chave InChI
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
Amino Acid Sequence
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2