08578
2-Amino-2-methyl-1-propanol
BioUltra, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
β-Aminoisobutyl alcohol, AMP
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
solid
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
índice de refração
n20/D 1.4455 (lit.)
n20/D 1.448
pH
11.0-12.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
faixa de pH útil
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
pb
165 °C (lit.)
pf
24-28 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
carbonate (CO32-): ≤1000 mg/kg
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(N)CO
λ
0.1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
chave InChI
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Atenção
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?