483R-1
p40 (ZR8) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ZR8
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (483R-14)
vial of 0.1 mL concentrate, Research Use Only (483R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (483R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (483R-16)
vial of 1.0 mL concentrate, Research Use Only (483R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute, Research Use Only (483R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute, ready to use (483R-17)
vial of 25.0 mL pre-dilute, ready-to-use (483R-10)
vial of 25.0 mL pre-dilute, ready-to-use, Research Use Only (483R-10-RUO)
vial of 7.0 mL pre-dilute, ready to use (483R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute, ready to use, Research Use Only (483R-18-RUO)
fabricante/nome comercial
Cell Marque
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (1:100-1:200 (concentrated))
Isotipo
IgG
controle
lung (squamous cell carcinoma), prostate, urothelial carcinoma
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
nuclear
Categorias relacionadas
Descrição geral
Qualidade
- United States - IVD
- Canada - RUO
- European Union - IVD
- Japan - RUO
forma física
Nota de preparo
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2