SAB4200668
Anti-Chromogranin A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CGA, CHGA, chromogranin A (parathyroid secretory protein 1)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHGA(1113)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade