MAB1620
Anti-Cytokeratin 5 Antibody, 6, clone D5/16B4
clone D5/16B4, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
58 kDa cytokeratin, Cytokeratin-5, CK-5, Keratin-5, K5, Type-II keratin Kb5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
D5/16B4, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT5(3852)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A 1:50-1:100 dilution from a previous lot was used for paraffin, high-temperature antigen retrieval required (Pressure cooker, Citrate/EDTA buffer pH 6.0, 4 minutes at full pressure).
Immunofluorescence:
A previous lot of this antibody was used in Immunofluorescence.
Western blot:
Recognizes a 58kDa and 56kDa band corresponding to cytokeratin 5 and 6.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected cytokeratin 5/6 on 10 ug of A431 lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
A431 cell lysate, human bladder tumor tissue.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2