47753
Formate Dehydrogenase from Candida boidinii
liquid (clear), clear brown, 40.0-60.0 U/mL
Sinônimo(s):
FDH, Formate:NAD+ oxidoreductase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fungus (Candida boidinii)
Formulário
liquid (clear)
peso molecular
Mr ~76000
concentração
40.0-60.0 U/mL
cor
clear brown
densidade
1.1 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Outras notas
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)