Documentos Principais
4440015
Sigma-Aldrich
mTRAQ® Reagent Δ0 50 Unit Pack
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 7.045,00
R$ 7.045,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 7.045,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
R$ 7.045,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Contains mTRAQ® Reagents Δ0 for 50 mTRAQ assays. One unit of reagent can label up to 100 μg of protein. Pack has 1 tube each of Δ0 containing 50 units of reagent. Optional Multiplex Buffer kit (Cat. No. 4381664) to be ordered separately.
Nota de análise
To view the Protocol for use of mTRAQ Reagents, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for use of mTRAQ Reagents, please visit this Quick Reference Card link.
Informações legais
MTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)