Documentos Principais
4374771
Sigma-Aldrich
mTRAQ® Reagent 10 Assay Kit
Sinônimo(s):
Δ8 mTRAQ Reagent Pack, 50 Unit mTRAQ Reagent
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 14.664,00
R$ 14.664,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 14.664,00
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.24
R$ 14.664,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Contains mTRAQ® Reagents Δ0, Δ4, and Δ8, sufficient for 10 mTRAQ assays. One unit of reagent can label up to 100 μg of protein. The kit has 10 tubes each of Δ0, Δ4, and Δ8 reagents, each containing 1 unit of reagent, and the Protocol and Quick Reference Card. Optional Multiplex Buffer kit (Cat. No. 4381664) is to be ordered separately.
Nota de análise
To view the Protocol for use of mTRAQ Reagents, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for use of mTRAQ Reagents, please visit this Quick Reference Card link.
Informações legais
MTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)