Documentos Principais
4427698
Sigma-Aldrich
mTRAQ® Reagent Δ4 50 Unit Pack
Sinônimo(s):
Reagent Pack
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Contains mTRAQ® Reagents Δ4 for 50 mTRAQ assays. One unit of reagent can label up to 100 μg of protein. Pack has 1 tube each of Δ4 containing 50 units of reagent. Optional Multiplex Buffer kit (Cat. No. 4381664) to be ordered separately.
Nota de análise
To view the Protocol for use of mTRAQ Reagents, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for use of mTRAQ Reagents, please visit this Quick Reference Card link.
Informações legais
MTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)