40723
1,2-Dieicosapentaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
PC, 1,2-Di-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, EPAPC, PC(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99.0% (TLC)
forma
paste
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phosphoglycerides
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)OC[C@H](COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O
InChI
1S/C48H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-47(50)54-44-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)57-48(51)41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8-11,14-17,20-23,26-29,32-35,46H,6-7,12-13,18-19,24-25,30-31,36-45H2,1-5H3/b10-8-,11-9-,16-14-,17-15-,22-20-,23-21-,28-26-,29-27-,34-32-,35-33-/t46-/m1/s1
chave InChI
WAIHGVAZVKEQGR-YWTDJUEZSA-N
Descrição geral
Embalagem
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3