31390
Dextran
Mr ~70,000
Sinônimo(s):
DEXTRAN 70
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
(Leuconostoc spp)
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
Mr ~70,000
perda
≤7% loss on drying
cor
white
pf
483 °C ((901 °F ))
solubilidade
water: 0.75 g/5mL, clear
Absorção
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
chave InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- for the isolation of islets from pancreatic tissue by centrifugation
- as a component of Earle′s bicarbonate buffer for placental perfusion
- for the isolation of rat brain microvessels
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Conteúdo relacionado
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.