30199
L-cistina
BioUltra, ≥99.5% (T)
Sinônimo(s):
Ácido (R,R)-3,3′-ditiobis(2-aminopropiônico)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.5% (T)
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D −219±5°, c = 1% in 1 M HCl
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
perda
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
cor
white
pf
>240 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M HCl: 0.2 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
absorção
cut-off at 316 nm in 1 M HCl at 0.2 M
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
chave InChI
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1