Documentos Principais
24660C
SAFC
EX-CELL® Sp2/0 Serum-Free Medium for Sp2/0 Cells
Animal-component free, Protein free, Chemically defined, without L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
Selecione um tamanho
1 L
R$ 569,00
5 L
R$ 1.652,00
10 L
R$ 2.833,00
50 L
R$ 10.220,00
R$ 569,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 L
R$ 569,00
5 L
R$ 1.652,00
10 L
R$ 2.833,00
50 L
R$ 10.220,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
R$ 569,00
Check Cart for Availability
Nível de qualidade
descrição
for research or for further manufacturing use
Formulário
dry powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
Quantidade
Formulated to contain 17.3 grams of powder per liter of medium.
Informações legais
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.