14621C
EX-CELL® 620-HSF Serum-Free Medium for Hybridoma Cells
Low-protein, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
descrição
for research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
componentes
NaHCO3: 1.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
L-glutamine: no
glucose: 3.45 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
suplemento
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3