19474
Eriodictyol 7-O-β-D-glucopyranoside
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2S)-Eriodictyol 7-O-β-D-glucopyranoside, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavanone 7-β -D-glucopyranoside, Eriodictyol 7-O-glucoside, Miscanthoside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant leaves (Acer mono)
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
252 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C[C@H](Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H22O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)30-9-4-12(25)17-13(26)6-14(31-15(17)5-9)8-1-2-10(23)11(24)3-8/h1-5,14,16,18-25,27-29H,6-7H2/t14-,16+,18+,19-,20+,21+/m0/s1
chave InChI
RAFHNDRXYHOLSH-SFTVRKLSSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)