Documentos Principais
17195
Sigma-Aldrich
Fura 2 pentapotassium salt
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 2.173,00
R$ 2.173,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 2.173,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H22K5N3O14
Número CAS:
Peso molecular:
831.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
R$ 2.173,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
for fluorescence
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
H2O: soluble
fluorescência
λex 355 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, Ca2+
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].Cc1ccc(N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c(OCCOc2cc3cc(oc3cc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)-c4ncc(o4)C([O-])=O)c1
InChI
1S/C29H27N3O14.5K/c1-15-2-3-17(31(11-24(33)34)12-25(35)36)20(6-15)43-4-5-44-21-7-16-8-22(28-30-10-23(46-28)29(41)42)45-19(16)9-18(21)32(13-26(37)38)14-27(39)40;;;;;/h2-3,6-10H,4-5,11-14H2,1H3,(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42);;;;;/q;5*+1/p-5
chave InChI
HQKWBBCTCLUGSX-UHFFFAOYSA-I
Outras notas
A very sensitive fluorescent calcium chelator that exhibits a spectral shift in excitation maxima on binding calcium[1][2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Measurement of Ca2+ release in skinned fibers from skeletal muscle.
M Endo et al.
Methods in enzymology, 157, 12-26 (1988-01-01)
G Grynkiewicz et al.
The Journal of biological chemistry, 260(6), 3440-3450 (1985-03-25)
A new family of highly fluorescent indicators has been synthesized for biochemical studies of the physiological role of cytosolic free Ca2+. The compounds combine an 8-coordinate tetracarboxylate chelating site with stilbene chromophores. Incorporation of the ethylenic linkage of the stilbene
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.