Documentos Principais
14581C
SAFC
EX-CELL® MDCK Serum-Free Medium for MDCK Cells
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Selecione um tamanho
1000 ML
R$ 843,00
R$ 843,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1000 ML
R$ 843,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
R$ 843,00
Check Cart for Availability
descrição
for research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
glucose: 6.0 g/L
NaHCO3: 1.8 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
EX-CELL MDCK is an animal-protein free, serum-free medium developed for the long-term growth of Madin Darby Canine Kidney (MDCK) and related cells. The cells, in an attachment culture, can be subcultured directly into EX-CELL MDCK from serum-supplemented media without adaptation. Cell densities and doubling times achieved under serum-free conditions are comparable to those achieved in a serum-supplemented culture.
Informações legais
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)