Documentos Principais
14530C
SAFC
EX-CELL® EBx GRO-I Serum-Free Media
Animal-component free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
EX-CELL® EBx Serum-Free Media
Selecione um tamanho
500 ML
R$ 457,00
14530C-1000ML
R$ 794,00
R$ 457,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 ML
R$ 457,00
14530C-1000ML
R$ 794,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
R$ 457,00
Check Cart for Availability
descrição
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
disponibilidade
not available in Japan
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
componentes
L-glutamine: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
2-8°C
Aplicação
EX-CELL® EBx GRO-I Serum-Free Media has been used to culture EB66 cell line derived from duck embryonic stem cells.[1]
Informações legais
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
EB66 cell line, a duck embryonic stem cell-derived substrate for the industrial production of therapeutic monoclonal antibodies with enhanced ADCC activity
Stephane Olivier
MAbs, 2(4) (2010)
Conteúdo relacionado
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation