Documentos Principais
14420C
SAFC
Meio sem soro EX-CELL® 420 para células de insetos
with L-glutamine, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Fabricação farmacêutica
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
descrição
for research or for further manufacturing use
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
EX-CELL®
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
componentes
HEPES: no
L-glutamine: yes
glucose: yes
NaHCO3: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
EX-CELL 420 é um meio completo desenvolvido e otimizado para o crescimento sem soro de de linhagens celulares Sf9 e Sf21 de insetos. As células podem ser subcultivadas diretamente no EX-CELL 420 a partir de meios sem soro ou complementados com soro, sem adaptação. Culturas em EX-CELL 420 costumam atingir densidades celulares acima de 1 × 107 células/ml com viabilidade superior a 95%. As culturas em suspensão podem ser mantidas, sem realimentação, por mais de 10 dias. Células Sf9 e Sf21 têm sido transportadas por mais de 20 passagens em EX-CELL 420, sem perda de viabilidade. A expressão proteica e a produção de vírus melhoram em relação a meios contendo soro.
EX-CELL 420 é um meio completo desenvolvido e otimizado para crescimento sem soro de linhagens celulares de inseto Sf9 e Sf21. As células podem ser subcultivadas diretamente no EX-CELL 420 para meios sem soro ou suplementados sem adaptação. Culturas em EX-CELL 420 rotineiramente atingem densidades celulares acima de 1 × 107 células/ml com viabilidade superior a 95%. Culturas em suspensão podem ser mantidas, sem realimentação, por mais de 10 dias. Células Sf9 e Sf21 foram transportadas por mais de 20 passagens em EX-CELL 420, sem perda de viabilidade. A expressão proteica e a produção de vírus melhoraram em relação a meios contendo soro.
Informações legais
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Hideki Yamaji et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 95(2), 185-187 (2005-10-20)
When rat protein kinase C-delta (PKC-delta) was produced by Sf9 cells infected with a recombinant baculovirus in shake-flask culture using a serum-containing medium, the intracellular PKC-delta content decreased in the late period while the extracellular PKC-6 markedly increased. During the
Norikatsu Nishikawa et al.
Cytotechnology, 43(1-3), 3-10 (2008-11-13)
The production of beta-galactosidase by Sf9 cells infected with recombinant Autographa californica nucleopolyhedrovirus (AcNPV) was investigated in shake-flask culture using two serum-free basal media: Grace's medium and TNM-FH (Grace's medium supplemented with lactalbumin hydrolysate and yeast extract). At the time
Fabiana R X Batista et al.
Cytotechnology, 49(1), 1-9 (2008-11-13)
Animal cells can be cultured both in basal media supplemented with fetal bovine serum (FBS) and in serum-free media. In this work, the supplementation of Grace's medium with a set of nutrients to reduce FBS requirements in Spodoptera frugiperda (Sf9)