121R-1
CD21 (EP3093) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EP3093, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (121R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (121R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (121R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (121R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (121R-18)
fabricante/nome comercial
Cell Marque®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotipo
IgG
controle
tonsil
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
membranous
Informações sobre genes
human ... CR2(1380)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Anti-CD21 is useful in the identification of follicular dendritic cell matrix found in normal lymph node and tonsillar tissue. This antibody also labels follicular dendritic cell sarcomas.[2][4][5] Anti-CD21 is valuable in differentiating follicular lymphoma with marginal zone differentiation from marginal zone lymphoma with follicular involvement. It also plays a role in separating among nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich classic Hodgkin lymphoma, and T-cell/histiocyte-rich B-cell lymphoma in combination with other B-cell and T-cell markers.[6]Anti-CD21 is also useful in identifying abnormal follicular dendritic cell pattern in angioimmunoblastic T-cell lymphoma and follicular T-cell lymphoma.[7]
Qualidade
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)