00790
Acetophenone
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Methyl phenyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
1058 °F
Impurezas
≤0.02% free acid (as CH3COOH)
≤0.3% water
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
n20/D 1.535
pb
202 °C (lit.)
pf
19-20 °C (lit.)
temperatura de transição
solidification point 19-20 °C
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
chave InChI
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?