Documentos
07602
Sigma-Aldrich
FSB staining solution
1 % (w/v) in DMSO, fluorescent stain for amyloid
Sinônimo(s):
1-Fluoro-2,5-bis[(E)-3-carboxy-4-hydroxystyryl]benzene solution, 3,3′-[(2-Fluoro-1,4-phenylene)di-(1E)-2,1-ethenediyl]bis[6-hydroxybenzoic acid] solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H17FO6
Número CAS:
Peso molecular:
420.39
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
forma
liquid
concentração
1 % (w/v) in DMSO
Absorção UV
λ: 360-380 nm Amax: 0.6-0.9
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=CC(/C=C/C2=CC=C(/C=C/C3=CC(C(O)=O)=C(O)C=C3)C(F)=C2)=CC=C1O)=O
InChI
1S/C24H17FO6/c25-20-13-16(2-1-14-5-9-21(26)18(11-14)23(28)29)4-8-17(20)7-3-15-6-10-22(27)19(12-15)24(30)31/h1-13,26-27H,(H,28,29)(H,30,31)/b2-1+,7-3+
chave InChI
DZXZHGCGNRRJEG-WMWQKROPSA-N
Descrição geral
1-Fluoro-2,5-bis[(E)-3-carboxy-4-hydroxystyryl]benzene solution (FSB ) is an amyloid-β peptide (Aβ) specific dye. It is a fluorine analog of 1-Bromo-2,5-bis(3-carboxy-4-hydroxystyryl)benzene (BSB). It also acts as an amyloidophilic fluorescent probe for Aβ.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
FK506 reduces amyloid plaque burden and induces MMP-9 in AβPP/PS1 double transgenic mice.
Hong H S, et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 22(1), 97-105 (2010)