SML1954
X-34
≥90% (HPLC), powder, amyloid-specific fluorescent dye
Sinônimo(s):
1,4-Bis(3-carboxy-4-hydroxyphenylethenyl)benzene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
X-34, ≥90% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2.0 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C=C1)=C(C(O)=O)C=C1C=CC2=CC=C(C=CC3=CC=C(O)C(C(O)=O)=C3)C=C2
InChI
1S/C24H18O6/c25-21-11-9-17(13-19(21)23(27)28)7-5-15-1-2-16(4-3-15)6-8-18-10-12-22(26)20(14-18)24(29)30/h1-14,25-26H,(H,27,28)(H,29,30)
chave InChI
MCBNOAYTZBUCSX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)