Documentos Principais
040-50HEM
Sigma-Aldrich
Freezing Medium for HEM (50 ml)
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
prazo de validade
6 mo.
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
We offer freezing media that provides optimal cell survival/recovery after storage. Note that Human Epidermal Melanocytes require their own specialized freezing medium, while most other cells respond well to our regular freezing medium.
Qualidade
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparo
contained in protocol
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)