Documentos Principais
01701
Sigma-Aldrich
Acrylamide:N,N′-Methylenebisacrylamide 37.5:1
BioXtra, for molecular biology
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
grau
for molecular biology
linha de produto
BioXtra
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
condutividade
<20 μS/cm at 20 °C (50 mg/ml water)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
adequação
in accordance for electrophoresis test
temperatura de armazenamento
2-8°C
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)