01640
Acridine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
p.e.
346 °C (lit.)
pf
106-111 °C
107-110 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 0.5 g/10 mL, clear (hot)
carbon disulfide: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
hydrocarbons: soluble
fluorescência
λex 360 nm; λem 417 nm in ethanol
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H
chave InChI
DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?