150215
9(10H)-Acridanone
99%
Sinônimo(s):
Acridone, 9,10-Dihydro-9-oxoacridine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pf
>300 °C (lit.)
λmax
380 nm
399 nm (2nd)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,14,15)
chave InChI
FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCB1(5243)
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3