T59803
Triethylene glycol dimethyl ether
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>4.7 (vs air)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
375 °F
Lim. expl.
8 %
dilution
(for general lab use)
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
p.e.
216 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Extracting solvent in a modified SA-HPSW (Supercritical Anti-Solvent with High-Pressure Solvent Wash) system.
- Solvent in the synthesis of passivated iron nanoparticles.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?