Documentos
8.08249
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol dimethyl ether
(stabilised) for synthesis
Sinônimo(s):
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Beilstein:
1700630
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
203-977-3
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
>4.7 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
375 °F
potência
5390 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.7 % (v/v)
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
pH
7
pb
216 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 106 °C
solubilidade
soluble >1000 g/L
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.989
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup