908924
Tin(II) chloride
free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Stannous chloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
reagent grade
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
98%
Formulário
crystals
qualidade
free-flowing
p.e.
652 °C (lit.)
pf
246 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Tin(II) chloride may be used:
- To catalyze the addition of diazo sulfones, diazo phosphine oxides and diazo phosphonates to aldehydes to form β-keto sulfones, β-keto phosphine oxides and β-keto phosphonates, respectively.
- Along with trityl chloride, to catalyze the aldol reaction of silyl enol ethers with acetals or aldehydes and the Michael reaction of silyl enol ethers with α,β-unsaturated ketones.
- As a promoter in the allylic amination of allylic alcohols with amines in the presence of palladium catalyst.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?