Merck
Pular para
330833
Titanium(IV) oxyacetylacetonate
90%
Sinônimo(s):
TiO(acac)2, Titanium(IV) oxideacetylacetonate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
TiO[CH3COCH=C(O-)CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
262.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-861-9
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
90%
form
powder
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
SMILES string
CC1=O[Ti+2](O=C2C)(O=C(C)[CH-]2)(O=C(C)[CH-]1)(=C)=O
InChI
1S/2C5H7O2.CH2.O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3H,1-2H3;1H2;;/q2*-1;;;+2
InChI key
NAAKJXQNTVILFO-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
14027NISTRM8988774510
Titanium dioxide NIST® RM 8988, powder, particle size distribution
NISTRM8988
Titanium dioxide
description
90%
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-100.5%
description
NIST® RM 8988, powder, particle size distribution
description
nanowires, diam. × L ~100 nm × 10 μm
form
powder
form
powder
form
powder
form
nanowires
assay
90%
assay
99.0-100.5% (calc. on dry substance), 98.0-100.5%, 99-100.5%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)