Documentos
1.00455
Supelco
Nitric acid
100%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Ácido nítrico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HNO3
Número CAS:
Peso molecular:
63.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
231-714-2
NACRES:
NA.21
product name
Ácido nítrico fumegante 100%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
56 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥98.5% (acidimetric)
forma
liquid
resíduo de ignição
≤50 ppm (as SO4)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pb
83 °C/1013 hPa
pf
-42 °C
densidade
1.51 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤300 ppm
traços de cátion
Ag: ≤0.02 ppm
Al: ≤0.20 ppm
As: ≤0.01 ppm
Ba: ≤0.02 ppm
Be: ≤0.02 ppm
Bi: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.15 ppm
Cd: ≤0.02 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.10 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤2.0 ppm
Ge: ≤0.05 ppm
K: ≤0.10 ppm
Li: ≤0.02 ppm
Mg: ≤0.05 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Mo: ≤0.02 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Ni: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sr: ≤0.02 ppm
Ti: ≤0.10 ppm
Tl: ≤0.05 ppm
V: ≤0.02 ppm
Zn: ≤0.05 ppm
Zr: ≤0.10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
para análise EMSURE® Reag. da Ph. Eur.
Aplicação
  • Modelagem em várias escalas de química de radiação de plutônio em soluções de ácido nítrico: Esta pesquisa destaca o uso crítico do ácido nítrico fumegante no estudo da química radiológica do plutônio, essencial para a ciência de materiais nucleares e para garantir a segurança em processos industriais envolvendo materiais radioativos (Kynman et al., 2024).
  • Otimização de parâmetros de impressão 3D para cerâmica de alumina com base no teste ortogonal: O estudo demonstra o papel do ácido nítrico no processamento e na otimização de materiais para aplicações de impressão 3D, essencial para o avanço das técnicas de fabricação nos setores de ciência de materiais e industrial (Wang et al., 2024).
Nota de análise
Teor (acidimétrico)≥ 98,5 %Identidadepassa no testeTeste de diluiçãopassa no testeCloreto (Cl)≤ 10 ppmMetais pesados (como Pb)≤ 5 ppmSulfato (SO₄)≤ 300 ppmAg (Prata)≤ 0,02 ppmAl (Alumínio)≤ 0,20 ppmAs (Arsênico)≤ 0,01 ppmBa (Bário)≤ 0,02 ppmBe (Berílio)≤ 0,02 ppmBi (Bismuto)≤ 0,10 ppmCa (Cálcio)≤ 0,15 ppmCd (Cádmio)≤ 0,02 ppmCo (Cobalto)≤ 0,02 ppmCr (Cromo)≤ 0,10 ppmCu (Cobre)≤ 0,02 ppmFe (Ferro)≤ 2,0 ppmGe (Germânio)≤ 0,05 ppmK (Potássio)≤ 0,10 ppmLi (Lítio)≤ 0,02 ppmMg (Magnésio)≤ 0,05 ppmMn (Manganês)≤ 0,02 ppmMo (Molibdênio)≤ 0,02 ppmNa (Sódio)≤ 0,50 ppmNi (Níquel)≤ 0,05 ppmPb (Chumbo)≤ 0,02 ppmSr (Estrôncio)≤ 0,02 ppmTi (Titânio)≤ 0,10 ppmTl (Tálio)≤ 0,05 ppmV (Vanádio)≤ 0,02 ppmZn (Zinco)≤ 0,05 ppmZr (Zircônio)≤ 0,10 ppmResíduo na ignição (como SO₄)≤ 50 ppmEm função das propriedades químicas do ácido nítrico 100%, a influência da luz pode causar a formação de óxidos de nitrogênio.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1