pressão de vapor
23.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
grau
purum
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
~10% (RT)
pH
11.5-13.5
densidade
1.21-1.26 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
chave InChI
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Anodic destruction of 4-chlorophenol solution.: This article discusses the effectiveness of anodic oxidation in the decomposition of 4-chlorophenol solutions, providing a feasible method for treating wastewater containing chlorophenols and potentially reducing environmental hazards (Azzam et al., 2000).
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2