71650
Fosfato de sódio
puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (T)
forma
crystals
qualidade
crystallized
pH
9.0-9.3 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubilidade
water: soluble 35.8 g/L at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
fluoride (F-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1