Documentos Principais
679178
Sigma-Aldrich
Water solution
contains 0.05 % (w/v) ammonium formate, 0.1 % (v/v) formic acid
About This Item
Fórmula linear:
H2O
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
contém
0.05 % (w/v) ammonium formate
0.1 % (v/v) formic acid
técnica(s)
HPLC: suitable
densidade
0.9972 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The product is water containing containing 0.1%v/v formic acid and 0.05%w/v ammonium formate. This pre-blended mobile phase solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases. Formic acid and ammonium formate are used as mobile phase additives.[1]
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Adduct formation in quantitative bioanalysis: effect of ionization conditions on paclitaxel.
Mortier KA, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 15(4), 585-592 (2004)