Documentos Principais
63132
Sigma-Aldrich
Magnesium phosphate tribasic octahydrate
purum p.a., ≥97.0% (KT)
Sinônimo(s):
Trimagnesium phosphate octahydrate
About This Item
Fórmula linear:
Mg3(PO4)2 · 8H2O
Número CAS:
Peso molecular:
406.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio:
≥97.0% (KT)
Formulário:
powder
grau
purum p.a.
Ensaio
≥97.0% (KT)
Formulário
powder
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤1000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Mg.2H3O4P.8H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);8*1H2/q3*+2;;;;;;;;;;/p-6
chave InChI
MOMDCAYSCWFERX-UHFFFAOYSA-H
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The System MgO-P2O5-H2O at 25? C.
Brown PW, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 76(6), 1558-1562 (1993)