Documentos Principais
60710
Sigma-Aldrich
Querosene
purum
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
15101502
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
4.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.23 mmHg ( 20 °C)
grau
purum
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
442 °F
Lim. expl.
5 %
índice de refração
n20/D 1.436
p.e.
190-250 °C (lit.)
densidade
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Descrição geral
O querosene é uma fração de petróleo média.[1] Ele é amplamente utilizado como combustível comercial. Foi estudado um mecanismo de reação cinética para oxidação do querosene.[2] Um sistema de processamento de combustível foi desenvolvido para melhorar a atividade de reformação do querosene para uso em células a combustível de eletrólito polimérico (PEFCs).[3]
Aplicação
O querosene pode ser usado como combustível líquido para células a combustível estacionárias.[3]
Outras notas
Pode haver restrições à venda
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Development of kerosene fuel processing system for PEFC.
Fukunaga T, et al.
Catalysis Today, 84(3), 197-200 (2003)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 432-432 (1994)
On the kinetics of hydrocarbons oxidation from natural gas to kerosene and diesel fuel.
Dagaut P.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(11), 2079-2094 (2002)
Jane Jose Vattathara et al.
Scientific reports, 10(1), 3790-3790 (2020-03-04)
The concept of substrate inhibition to prevent its phosphorylation has potential in drug discovery and is envisioned to treat the autoimmune disorder multiple sclerosis (MS). Glia maturation factor-β (GMF-β) Ser83 phosphorylation by protein kinase A (PKA) is pivotal in the
Simon Christie et al.
Environmental science & technology, 46(11), 6393-6400 (2012-04-27)
We report on the particulate-bound polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in the exhaust of a test-bed gas turbine engine when powered by Jet A-1 aviation fuel and a number of alternative fuels: Sasol fully synthetic jet fuel (FSJF), Shell gas-to-liquid (GTL)
Protocolos
Accurately measure moisture content in kerosene through Karl Fischer titration, using both volumetric and coulometric methods for reliable results.