45760
Acetato de etila
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% water
≤0.1% 2-methyl-1-propanol (GC)
≤0.1% ethanol (GC)
≤0.1% methanol (GC)
≤0.1% methyl acetate (GC)
resíduo de evaporação
≤0.001%
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
n20/D 1.372
p.e.
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
Formato
neat
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 3-(pyridin-2-yldisulfanyl)propan-1-ol
- 16-((3-((2-cyanobenzo[d]thiazol-6-yloxy)carbonyloxy)propyl)disulfanyl)hexadecanoic acid
- (S)-2-(6-((3-((15-carboxypentadecyl)disulfanyl)propoxy)carbonyloxy)benzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
- (S)-2-(6-((3-((15-carboxypentadecyl)disulfanyl)propoxy)carbonyloxy)-benzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
- methyl 16-((3-((2-cyanobenzo[d]thiazol-6-yloxy)carbonyloxy)propyl)disulfanyl)hexadecanoate
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)