Documentos Principais
417971
Sigma-Aldrich
Copper(II) oxide on alumina
14-30 mesh, extent of labeling: 13 wt. % loading
Selecione um tamanho
250 G
R$ 804,00
R$ 804,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 804,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CuO
Número CAS:
Peso molecular:
79.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.55
R$ 804,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
beads
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: copper
concentração
9.0-11.0% Cu (EDTA titration)
Extensão da rotulagem
13 wt. % loading
tamanho de partícula
14-30 mesh
cadeia de caracteres SMILES
O=[Cu]
InChI
1S/Cu.O
chave InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Copper(II) oxide on alumina (CuO/Al2O3) is a cupric oxide (CuO) supported on alumina (Al2O3), commonly used as a catalyst. Various Cu/Al2O3 catalysts having varying ratios of Cu/Al have been characterized by X-ray diffraction (XRD), electron spin resonance (ESR), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Furthermore, CuO/Al2O3 also used as an oxygen scavenger.
Aplicação
Oxygen scavenger
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Comparative study of alumina-supported CuO and CuCr2O4 as catalysts for CO oxidation.
Severino F, et al.
J. Catal., 102(1), 172-179 (1986)
Copper (II) oxide supported on alumina: interaction of copper ions with hydroxyl groups of alumina.
Garbowski E and Primet M.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1, 11-12 (1991)
Dehydrogenation of butenes over copper oxide supported on alumina under anaerobic conditions: Bifunctionality of the catalyst.
Gong S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 391, 19-24 (2014)
The influence of surface structure on the catalytic activity of alumina supported copper oxide catalysts. Oxidation of carbon monoxide and methane.
Park PW and Ledford JS.
Applied Catalysis. B, Environmental, 15(3), 221-231 (1998)
Modeling of chemisorption of copper oxides supported on alumina.
Hao YG and Cooper BR.
Journal of Vacuum Science & Technology. A, Vacuum, Surfaces, And Films, 9(3), 1898-1901 (1991)