320501
Ácido sulfúrico
ACS reagent, 95.0-98.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
densidade de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 146 °C)
descrição
Free from suspended or insoluble matter
Nominally 95-98% H2SO4
Ensaio
95.0-98.0%
forma
liquid
resíduo de ignição
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
pH
1.2 (5 g/L)
pb
~290 °C (lit.)
densidade
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
MnO4- reducers: ≤2 ppm
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
traços de cátion
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Hg: ≤5 ppb
NH4+: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1