31252
Potassium cyanide
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥97.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
ISO
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Ensaio
≥97.0%
forma
crystals
Impurezas
≤0.01% thiocyanate (SCN)
pH
11.5 (20 °C, 20 g/L)
pf
634 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤400 mg/kg
sulfide (S2-): ≤5 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤100 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
chave InChI
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the reduction of cassiterite for Sn isotope analysis
- gold microelectrode fabrication
- to prepare the calibration curve for colorimetric determination of hydrocyanic acid (HCN) levels in Sorghum and Sudangrass species
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3