Documentos Principais
289825
Sigma-Aldrich
Aluminum acetate, basic
Sinônimo(s):
Aluminum diacetate hydroxide, Aluminum hydroxide acetate
About This Item
Fórmula linear:
Al(OH)(C2H3O2)2
Número CAS:
Peso molecular:
162.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.55
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Al.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+3;/p-3
chave InChI
HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
forma física
Insoluble form
Outras notas
No stabilizers added.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Alumina powders via a controlled precipitation of aluminum acetate.
Ayral A and Droguet JC.
Journal of Materials Research, 4(04), 967-971 (1989)
Alumina Powders from Aluminum Alkoxide.
Ayral A, et al.
MRS Proceedings, 121 (1988)